Merck
R139661
4-METHOXYBENZALDEHYDE [7-(3-BROMOBENZYL)-1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H21BrN6O3
Número de CAS:
Peso molecular:
497.355
MDL number:
Other Notes