Merck
R135399
4-BUTOXY-N-(2-OXO-2-(2-((4-OXO-4H-CHROMEN-3-YL)METHYLENE)HYDRAZINO)ET)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H23N3O5
Número de CAS:
Peso molecular:
421.457
MDL number:
Other Notes