Merck
R132934
N-CYCLOHEXYL-2-((OXO(2-(2-THIENYLMETHYLENE)HYDRAZINO)ACETYL)AMINO)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H22N4O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
398.487
MDL number:
Other Notes