Merck
R125083
N-(4-BROMOPHENYL)-2-{[OXO((2E)-2-{[1-PHENYL-3-(4-PROPOXYPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}HYDRAZINO)ACETYL]AMINO}BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C34H29BrN6O4
Número de CAS:
Peso molecular:
665.552
MDL number:
Other Notes