Merck
QBD10814
Sigma-Aldrich
Lipoamido-dPEG®12-TFP ester
Sinónimos:
Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 495,00
1000 MG
US$ 2.370,00
US$ 495,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 495,00
1000 MG
US$ 2.370,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C41H67F4NO15S2
Peso molecular:
954.09
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 495,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Pegylations
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: gold reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCCCC1CCSS1)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F)=O
Clave InChI
GMQGFJRAMYKVOM-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Lipoamido-dPEG®12-TFP ester permits crosslinking of a molecule with an amine functional group to a metal surface such as gold. The lipoamide group readily forms strong, stable dative bonds with metals such as gold, while 2,3,5,6-tetrafluorophenyl (TFP) ester group reacts with amines. The dPEG® spacers are hydrophilic, non-immunogenic, single molecular weight compounds of exact length. Precise spacing control of the crosslinked molecules is possible because of this single molecular weight nature. The dPEG® spacers also improve the water solubility of the target molecules.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)