QBD10773
dPEG®24-biotin acid
>95% (HPLC)
Sinónimos:
Biotin-PEG-acid, Biotin-PEG24-COOH, PEG1000 biotin acid, PEG24-biotin acid
Productos recomendados
Ensayo
>95% (HPLC)
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Biotinylations
reaction type: Pegylations
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
S1C(C2NC(=O)NC2C1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O
InChI
1S/C61H117N3O28S/c65-58(4-2-1-3-57-60-56(55-93-57)63-61(68)64-60)62-6-8-70-10-12-72-14-16-74-18-20-76-22-24-78-26-28-80-30-32-82-34-36-84-38-40-86-42-44-88-46-48-90-50-52-92-54-53-91-51-49-89-47-45-87-43-41-85-39-37-83-35-33-81-31-29-79-27-25-77-23-21-75-
Clave InChI
ZDKCSORFFNBMQV-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)