Merck
QBD10554
Sigma-Aldrich
MAL-dPEG®24-TFP ester
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 453,00
1000 MG
US$ 2.370,00
US$ 453,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 453,00
1000 MG
US$ 2.370,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C64H108F4N2O29
Peso molecular:
1445.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 453,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(OC1=C(C(F)=CC(F)=C1F)F)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O
Clave InChI
ROVWSNWDFQZUAW-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
MAL-dPEG®24-TFP esters is a heterobifunctional, linear crosslinking reagent containing a maleimide group on one end of the single molecular weight dPEG® spacer arm and an amine-reactive active ester on the other end. The maleimide group reacts readily and specifically with free sulfhydryl groups in aqueous media at pH 6.5-7.5. 2,3,5,6-tetrafluorophenyl (TFP) ester is used widely in reactions with primary amines. The TFP-amine reactions can be carried out in aqueous or organic solvent. The dPEG® spacer is hydrophilic and non-immunogenic. Because it is a single molecular weight product, it gives the user precise spatial control. The dPEG® spacer also improves water solubility, decreases immunogenicity, and increases the hydrodynamic volume of the conjugate. The increased hydrodynamic volume results in longer serum half-life in vivo.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)