Documentos clave
PL800GH
Plas-Labs Hypalon glove box gloves
size 9 (for 8 in. ports)
About This Item
Código UNSPSC:
42132201
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
tamaño
9 (for 8 in. ports)
descripción
32" long, 9.5" handsize. Sold as a pair.
Descripción general
Plas-Labs white Hypalon® rubber for resistance to abrasion, oxidizing chemicals, ozone and UV light
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
Información legal
HaackerCalc is a trademark of ChemSW, Inc.
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)