Documentos clave
PL800GB-9-10
Plas-Labs butyl glove box gloves
for 1 piece glove set, size 9 (for 10 in. ports)
About This Item
Código UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
butyl rubber
tamaño
9 (for 10 in. ports)
Características
reusable
envase
pack of 1 pair
fabricante / nombre comercial
Plas-Labs 800GB-9-10
Descripción general
Plas-Labs black butyl rubber gloves for highest impermeability to water vapor, gases, and toxic fluids
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)