Documentos clave
PL800GB-8
Plas-Labs butyl glove box gloves
for 1 piece glove set, size 8 (for 8 in. ports)
About This Item
Código UNSPSC:
42132201
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
tamaño
8 (for 8 in. ports)
Descripción general
Plas-Labs black butyl rubber gloves for highest impermeability to water vapor, gases, and toxic fluids
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)