Documentos clave
PL800GA-BUT-8
Plas-Labs replacement butyl gloves
for 2 piece glove set, size 8 (for 8 in. ports)
About This Item
Código UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
butyl rubber
tamaño
8 (for 8 in. ports)
Características
reusable
for use with glove box sleeves
envase
pack of 1 pair
fabricante / nombre comercial
Plas-Labs 800GA-BUT-8
Descripción general
Plas-Labs black butyl rubber gloves for highest impermeability to water vapor, gases, and toxic fluids
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)