PH017304
tert-Butyl (7R,9aS)-7-(hydroxymethyl)octahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Formulario
solid
cadena SMILES
O=C(OC(C)(C)C)N1C[C@H](CC[C@@H](CO)C2)N2CC1
InChI
1S/C14H26N2O3/c1-14(2,3)19-13(18)16-7-6-15-8-11(10-17)4-5-12(15)9-16/h11-12,17H,4-10H2,1-3H3/t11-,12+/m1/s1
Clave InChI
UKFJLHLYPJBMCY-NEPJUHHUSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)