Merck
PH010993
3-phenyl-5-[2-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)ethyl]-1,2,4-oxadiazole
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H14N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
318.338
MDL number:
Other Notes