Merck
PH005952
Sigma-Aldrich
(2E)-4-(Decyloxy)-4-oxo-2-butenoic acid
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H24O4
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
SMILES string
O=C(/C=C/C(O)=O)OCCCCCCCCCC