Merck
PH004448
ethyl [2-chloro-3-{[ethoxy(oxo)acetyl]amino}-5-(trifluoromethyl)anilino](oxo)acetate
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C15H14ClF3N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
410.737
MDL number:
Other Notes