PH004290
17-Hydroxy-6-methyl-16-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione
AldrichCPR
About This Item
cadena SMILES
CC1(C2CC([C@](C(C)=O)1O)=C)CCC(C2C=C(C)C3=CC4=O)C3(CC4)C
InChI
1S/C23H30O3/c1-13-10-17-18(21(4)8-6-16(25)12-19(13)21)7-9-22(5)20(17)11-14(2)23(22,26)15(3)24/h10,12,17-18,20,26H,2,6-9,11H2,1,3-5H3/t17-,18+,20+,21-,22+,23+/m1/s1
Clave InChI
OKHAOBQKCCIRLO-IBVJIVQJSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)