Merck
PH003377
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C9H4ClF3N2
Número de CAS:
MDL number:
SMILES string
ClC1=NC(C(F)(F)F)=NC2=C1C=CC=C2
InChI
1S/C9H4ClF3N2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)14-8(15-7)9(11,12)13/h1-4H