Merck
PH003057
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorophenoxy)-N-methyl-N-(1-methyl-2-phenylethyl)acetamide
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H20ClNO2
Número de CAS:
MDL number:
SMILES string
CC(N(C)C(COC1=CC=C(Cl)C=C1)=O)CC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C18H20ClNO2/c1-14(12-15-6-4-3-5-7-15)20(2)18(21)13-22-17-10-8-16(19)9-11-17/h3-11,14H,12-13H2,1-2H3