Merck
PH002572
N-ethyl-N'-((2Z)-3-(4-methoxybenzyl)-5-nitro-1,3-thiazol-2(3H)-ylidene)urea
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H16N4O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
336.372
MDL number:
Other Notes