Merck
PH001967
3-methyl-4-(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H18N4O
Número de CAS:
Peso molecular:
330.393
MDL number:
Other Notes