Merck
PH000724
Sigma-Aldrich
7,8,9,10-Tetrahydro-6H-cyclohepta[b]quinoxaline
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C13H14N2
Número de CAS:
MDL number:
SMILES string
C12=NC(CCCCC3)=C3N=C1C=CC=C2
InChI
1S/C13H14N2/c1-2-6-10-11(7-3-1)15-13-9-5-4-8-12(13)14-10/h4-5,8-9H,1-3,6-7H2