Documentos
PH000277
Sigma-Aldrich
(2E)-Benzo[cd]indol-2(1H)-one oxime
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C11H8N2O
Número de CAS:
SMILES string
O/N=C1C2=CC=CC3=CC=CC(N\1)=C23
InChI
1S/C11H8N2O/c14-13-11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12-11)10(7)8/h1-6,14H,(H,12,13)