Documentos clave
PEM3B5066
Sigma-Aldrich
Xion PEM-Aquivion®-830
greener alternative
thickness 50 μm, L × W 15 cm × 15 cm
Seleccione un Tamaño
1 EACH
US$ 455,00
US$ 455,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
US$ 455,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352600
NACRES:
NB.21
US$ 455,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
L × An
15 cm × 15 cm
grosor
50 μm
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and is intended for use as Proton-Exchange Membranes (Fuel-Cell Membranes). Click here for more information.
Aplicación
The XION Composite Aquivion Membrane is a composite PEM. Its high selectivity, high chemical resistance, and high mechanical strength make it ideal for fuel cell applications. It is stable under neutral and acidic conditions.
Información legal
Product of Xergy
Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)