Merck
P64804
Sigma-Aldrich
3-Pyridinesulfonic acid
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5NO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
159.16
Beilstein:
120822
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
OS(=O)(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C5H5NO3S/c7-10(8,9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H,(H,7,8,9)
Clave InChI
DVECLMOWYVDJRM-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)