Merck
P608
Sigma-Aldrich
DL-Penicillamine
≥99%
Sinónimos:
β,β-Dimethyl-DL-cysteine, DL-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C(SH)CH(NH2)COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
149.21
Beilstein/REAXYS Number:
2039817
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
≥99%
mp
204-208 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(S)C(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-5(2,9)3(6)4(7)8/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI key
VVNCNSJFMMFHPL-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)