P53209
Propylene sulfide
≥96%
Sinónimos:
Methylthiirane
About This Item
Productos recomendados
assay
≥96%
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
bp
72-75 °C (lit.)
density
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
Storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1CS1
InChI
1S/C3H6S/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
Inchi Key
MBNVSWHUJDDZRH-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
50.0 °F - closed cup
flash_point_c
10 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?