Merck
P36606
Sigma-Aldrich
4-Phenyltoluene
98%
Sinónimos:
4-Methylbiphenyl
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 67,90
US$ 67,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 67,90
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C6H4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
168.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 67,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
powder
bp
267-268 °C (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H12/c1-11-7-9-13(10-8-11)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
Clave InChI
ZZLCFHIKESPLTH-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)