P36401
3-Phenyltoluene
95%
Sinónimos:
3-Methylbiphenyl
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C6H4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
168.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.602 (lit.)
bp
272 °C (lit.)
mp
4-5 °C (lit.)
densidad
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H12/c1-11-6-5-9-13(10-11)12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3
Clave InChI
NPDIDUXTRAITDE-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Philipp Denk et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(14), 3395-3404 (2018-04-07)
Elastic therapeutic tapes are an important tool in the field of physical therapy and medicine. These tapes contain types of adhesive. However, sensory evaluations revealed the release of pronounced and irritating odors of the tapes. Negative odors were, amongst others