Merck
P27402
Sigma-Aldrich
1-Phenylnaphthalene
96%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 111,00
US$ 111,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 111,00
About This Item
Fórmula lineal:
C10H7C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
204.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 111,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.664 (lit.)
bp
324-325 °C (lit.)
densidad
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
c1ccc(cc1)-c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C16H12/c1-2-7-13(8-3-1)16-12-6-10-14-9-4-5-11-15(14)16/h1-12H
Clave InChI
IYDMICQAKLQHLA-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)