Saltar a
P2000
Pentachloroethane
95%
Sinónimos:
1,1,1,2,2-Pentachloroethane, HCC 120, Pentalin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 81,10
US$ 60,82
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CCl3CHCl2
Número CAS:
Peso molecular:
202.29
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-925-1
Beilstein/REAXYS Number:
1736845
MDL number:
Assay:
95%
US$ 60,82
Precio de catálogoUS$ 81,10Ahorre 25 %
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Promoción solo por Internet
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
bp
161-162 °C (lit.)
density
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl5/c3-1(4)2(5,6)7/h1H
InChI key
BNIXVQGCZULYKV-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
CRM42231
description
95%
description
certified reference material
assay
95%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
density
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
bp
161-162 °C (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
refractive index
-
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - STOT RE 1
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)