Documentos clave
NRS5500HWIPV8
Norell® valved 5 mm NMR tubes for intermediate pressure
frequency 500 MHz, L 8 in., heavy wall
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 336,00
US$ 336,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 336,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
US$ 336,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
glass tube
Características
heavy wall
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Norell S-5-500-HW-IPV-8
Parámetros
10.5 bar max. pressure (150 psi) (1050 kPa, medium wall)
14 bar max. pressure (200 psi) (1400 kPa, heavy wall)
500 MHz frequency
7 bar max. pressure (100 psi) (700 kPa, thin wall)
Longitud
8 in.
Diámetro
5 mm
tubo diám.
5 mm
Descripción general
These NMR tubes feature a glass/PTFE pressure valve permanently joined to a choice of available sample tubes. These pressure tubes facilitate experiments requiring conditions such as pressurized inert atmosphere blanketing, addition of reactive gaseous reagents under pressure, containment of low boiling point solvents or samples at elevated temperatures.
Información legal
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)