Documentos clave
NORS5500HW8
Norell® Select Series 5mm NMR tubes, heavy wall
frequency 500 MHz
Sinónimos:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Seleccione un Tamaño
5 EA
US$ 413,00
US$ 413,00
Fecha estimada de envío01 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
US$ 413,00
About This Item
UNSPSC Code:
41121705
NACRES:
SB.32
US$ 413,00
Fecha estimada de envío01 de abril de 2025
material
colorless tube
packaging
pack of 5 ea
manufacturer/tradename
Norell S-5-500-HW-8
parameter
500 MHz frequency
L
8 in.
diam.
5 mm
tube diam.
5 mm
wall thickness
1.4 mm
General description
Norell heavy wall (1.4 mm) NMR tubes offer the ultimate protection from breakage, either through rapid changes in temperature or pressure, or from mishandling. Recommended for use in NMR spectrocopy with hazardous or radioactive samples, and where sample containment is critical.
Legal Information
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)