Merck
N9138
Sigma-Aldrich
1-(4-Nitrobenzenesulfonyl)-1H-1,2,4-triazole
Sinónimos:
1-(4-Nitrophenylsulfonyl)-1H-1,2,4-triazole, p-NBST
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6N4O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
254.22
Beilstein/REAXYS Number:
619754
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
crystals
SMILES string
O=N(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cncn2
InChI
1S/C8H6N4O4S/c13-12(14)7-1-3-8(4-2-7)17(15,16)11-6-9-5-10-11/h1-6H
InChI key
HMNOLKQVFZCVIW-UHFFFAOYSA-N
Application
Condensing reagent for oligonucleotide synthesis.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Itakura, K., et al.
Canadian Journal of Chemistry, 52, 3689-3689 (1974)