N4207
1-Naphthylacetonitrile
97%
Sinónimos:
1-Naphthaleneacetonitrile
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.6192 (lit.)
bp
191-194 °C/18 mmHg (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
cadena SMILES
N#CCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H9N/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7H,8H2
Clave InChI
OQRMWUNUKVUHQO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?