Merck
N16428
Sigma-Aldrich
4-Nitrocinnamic acid, predominantly trans
97%
Sinónimos:
3-(4-Nitrophenyl)-2-propenoic acid
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 106,00
US$ 106,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 106,00
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4CH=CHCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
193.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 106,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
289 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7NO4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
Clave InChI
XMMRNCHTDONGRJ-ZZXKWVIFSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
María L Salum et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 148, 128-135 (2015-04-29)
Cinnamic acids are present in all kinds of plant tissues and hence in herbs and derived medicines, cosmetics and foods. The interest in their role in plants and their therapeutic applications has grown exponentially. Because of their molecular structure they