Documentos clave
MT51344771
Mettler-Toledo ISE standard solution
Calcium
About This Item
Código UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
Características
1000 mg/L Concentration
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51344771
volumen
500 mL
Descripción general
ISE standad for ion-selective electrodes
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)