MT51344172
Mettler-Toledo InLab® Pure Pro-ISM electrode
The non-plus-ultra pH electrode for pure water
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass membrane (LoT)
glass shaft
descripción
MultiPin™ connector
Reference electrolyte 3 mol/L KCl
Reference system ARGENTHAL™, with Ag+ -trap
Temperature probe NTC 30 kOhm
Without cable
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51344172
intervalo de medición de la temperatura
0-80 °C
L × diám.
170 mm × 12 mm
intervalo de pH
1-11
Descripción general
The bridge electrolyte chamber allows the use of 1mol/L KCl to reduce the concentration gradient at the diaphragm.
The immovable glass sleeve enables a fast ion flow which ensures a low resistance and therefore a more stable signal.
Like all high performing pH electrodes by Mettler Toledo it features an integrated temperature probe for automatic temperature compensation.
- Perfect for ultra pure water:
- low membrane resistance
- bridge electrolyte chamber
- Integrated NTC 30 kΩ temperature probe
- special shaft length 170 mm
- ARGENTHAL™ reference system with Ag+
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)