MT51344026
Mettler Toledo InLab® 74 series conductivity probe
InLab® 741, cable L 5 m, Mini-DIN connector
About This Item
Código UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
Materiales
stainless steel shaft
descripción
2 pole stainless steel cell
cell constant 0.105 cm-1
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51344026
intervalo de medición de la conductividad
0.001-500 μS/cm
L × An
120 mm × 12 mm
cable L
5 m
Información legal
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)