Documentos clave
MT51340400
Mettler Toledo DX series ISE half-cells electrode
Chlorine selective
About This Item
Código UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
membrane (Solid state)
shaft (POM)
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51340400
intervalo de medida
1.0-1.0-2
intervalo de medición de la temperatura
0-80 °C
pH
2-13
Descripción general
Modular and versatile the METTLER TOLEDO DX series ion-selective half-cells consist of two elements: a universal shaft and an ion-specific membrane module. This module may be exchanged allowing you to measure the ion of your choice. Just order the membrane kit specific for that ion, mount the new module onto the shaft of your ISE half-cell, and you have a new ISE!
electrolyte for reference electrode: 2 mol/L MgSO4, ISA solution: 0.5 mol/L MgSO4
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)