The standard should be stored in its original container with the lid tightly closed at room temperature and out of direct sunlight.
MT51300169
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 10 μs/cm, volume 250 mL
Sinónimos:
conductivity calibration standard
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51300169
volumen
250 mL
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
How should MT51300169, Mettler-Toledo conductivity standard be stored?
1 answer-