Documentos clave
MT51192107
Mettler Toledo LogStraight fingerprint reader
About This Item
Código UNSPSC:
41115600
NACRES:
NB.79
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51192107
Descripción general
No more user names to enter, no more cumbersome password management. With LogStraight, the biometric fingerprint reader, the operators simply put their finger onto the reader and the DM density meter or RM refractometer knows immediately who they are.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)