Documentos clave
MT30089747
Mettler-Toledo Economic & Easy pH electrode
BNC connection, ceramic membrane, glass shaft
About This Item
Código UNSPSC:
41115600
NACRES:
NB.79
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
ceramic membrane
glass shaft
descripción
fill solution: Gel
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 30089747
intervalo de medición de la temperatura
0-80 °C
L × diám.
90 mm × 4.3 mm
intervalo de pH
0-14
Descripción general
Low maintenance pH electrode LE422 for vials or test tubes.
The LightEdition (LE) sensors are tailor-made for high price/performance ratio. The offering includes sensors for all common applications and focuses on low maintenance and easy handling.
It is the perfect match with the Five and Education Line meters.
Supplied with 1.0 m cable.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)