MT21901297
Mettler Toledo barcode reader handheld scanner (instrument only)
About This Item
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 21901297
Descripción general
The following accessories are required but not suplied:
- Cable RS232 (MT21901305)
- Null modem adapter (MT21900924)
- Plus one of the following:
- Power supply unit, 5V, EU (MT21901370)
- Power supply unit, 5V, UK (MT21901371)
obligatorio pero no suministrado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)