Merck
M83007
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-tetralone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H12O
Número de CAS:
Peso molecular:
160.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.56 (lit.)
bp
95 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1CCC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H12O/c1-8-6-7-11(12)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,8H,6-7H2,1H3
Clave InChI
SRLHDEROUKFEMJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)