M73001
3-Methylpiperidine
99%
Sinónimos:
β-Pipecoline, 3-Pipecoline
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
bp
125-126 °C/763 mmHg (lit.)
densidad
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1CCCNC1
InChI
1S/C6H13N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h6-7H,2-5H2,1H3
Clave InChI
JEGMWWXJUXDNJN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Phenylpropenamide derivatives for anti-hepatitis B virus activity
- CB2 receptor agonists for treatment of chronic pain
- Aurora kinase inhibitors
- Spiroimidazolidinone NPC1L1 inhibitors
- 1,3,5-Oxadiazinones
- Selective serotonin 5-HT6 receptor antagonists
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
21 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?