Merck
M65009
Sigma-Aldrich
N-Methyloctadecylamine
98%
Sinónimos:
N-Methylstearylamine
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)17NHCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
283.54
Beilstein:
1758431
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
mp
42-46 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCNC
InChI
1S/C19H41N/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-2/h20H,3-19H2,1-2H3
Clave InChI
SZEGKVHRCLBFKJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)