M4805
2-Mercapto-4-methylpyrimidine hydrochloride
99%
Sinónimos:
4-Methyl-2-pyrimidinethiol hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6N2S · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
162.64
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
99%
mp
265 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].Cc1ccnc(S)n1
InChI
1S/C5H6N2S.ClH/c1-4-2-3-6-5(8)7-4;/h2-3H,1H3,(H,6,7,8);1H
Clave InChI
UQJLPBLXSJWAKG-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?