Merck
M31554
Sigma-Aldrich
o-Tolylacetonitrile
98%
Sinónimos:
2-Methylbenzyl cyanide, 2-Methylphenylacetonitrile
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
131.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.527 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
densidad
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccccc1CC#N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)