Merck
M15206
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2-methylbenzselenazole
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9NOSe
Número de CAS:
Peso molecular:
226.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.639 (lit.)
bp
115-117 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.491 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc2[se]c(C)nc2c1
InChI
1S/C9H9NOSe/c1-6-10-8-5-7(11-2)3-4-9(8)12-6/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
LVIYTMFDCXRSDL-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)