LGFR10K
Red Fluorescent PLGA nanoparticles
10 μm average diameter
descripción
Excitation/Emission: 530/582 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
Formulario
pellets
diámetro promedio
10 μm
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Categorías relacionadas
Descripción general
- Warm to ambient temperature
- Add DI water or buffer to achieve desired concentration
- Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure particles are well suspended
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.